Industriehandschuhe, HyFlex® 11-812
Lieferant: Ansell
11-812/10 11-812/6 11-812/7 11-812/8 11-812/9
ANSE11-812/10EA 84.2 CHF
ANSE11-812/10 ANSE11-812/6 ANSE11-812/7 ANSE11-812/8 ANSE11-812/9
Industriehandschuhe, HyFlex® 11-812
Handschuhe
Dieser ultradünne Montagehandschuh ist so konzipiert, dass er an mehreren Hochrisikobereichen leicht zerreißt. Er minimiert daher das Risiko schwerer Verletzungen erheblich, wenn sich der Handschuh in einem rotierenden Werkzeug verfängt.
  • ZONZ Comfort Fit-Technologie bietet extreme Atmungsaktivität, um die Hände kühl und komfortabel zu halten
  • Ultradünnes Futter bietet extreme Taktilität, wenn ein hohes Maß an Präzision erforderlich ist
  • Reißt leicht an mehreren Risikobereichen
Geeignete Branchen/Anwendungen: Maschinen und Geräte, Metallverarbeitung, Automobilindustrie, chemische Industrie, Versorgungsunternehmen, Lagerhaltung
Zertifizierungen: EN 388:2016 (2010A); Kat. II
Verpackung: 12 Paar pro Beutel.
Bitte beachten Dieser Handschuh schützt den Arbeiter nicht direkt vor Verletzungen, die durch Kontakt mit einer scharfen oder schnell rotierenden Maschine verursacht werden. Wenn sich ein Handschuh in einer rotierenden Maschine verfängt, sollte er, unabhängig davon, ob er reißt oder nicht, entsorgt und nicht wiederverwendet werden. HyFlex 11-812 wurde für rotierende Werkzeuge mit einem Mindestdrehmoment von 10 Nm [7,4 Foot-pound] und Geschwindigkeiten über 200 Umdrehungen pro Minute (U/min) entwickelt. HyFlex 11-812 wird nicht für rotierende Werkzeuge mit niedrigeren Drehmomenten und/oder Geschwindigkeiten empfohlen. Vor der Verwendung ist eine eingehende Analyse der Anwendungsanforderungen durch Ansell Guardian erforderlich.