Palladium(II)oxid hydrogenation catalyst, zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.07107.0001 8.07107.8500
8.07107.0001EA 467 CHF
8.07107.0001 8.07107.8500
Palladium(II)oxid hydrogenation catalyst, zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Palladium(II) oxide
Formel: OPd
Melting Pt: 870 °C
Dichte: 8.73 g/cm³ (20 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011172
CAS-Nummer: 1314-08-5
EINECS: 215-218-3
UN: 1479
ADR: 5.1,II
Merck Index: 12,07125
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Solubility (20 °C) insoluble
Molar Mass 122.42 g/mol
Hill Formula OPd
Chemical Formula PdO