2-Acetylnaphthalin ≥99%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
2´-Acetonaphthone, 1-(Naphthalen-2-yl)ethanone, Methyl β-naphthyl ketone, 2-Acetonaphthone, 2'-Acetonaphthone
A14793.18
A14793.0B
A14793.22
A14793.30
A14793.18EA
41.4
CHF
A14793.18
A14793.0B
A14793.22
A14793.30
2-Acetylnaphthalin ≥99%
2-Acetylnaphthalene
Purity: 99%
CAS No.: 93-08-3
Molecular Formula: C12H10O
Formula Weight: 170.21
Flash Point: 168°(334°F)
Melting Point: 52-56°
Boiling Point: 300-301°
Beilstein Reference: 774965
UN No.: 3077
MDL No.: MFCD00004108
Formel:
C₁₂H₁₀O MW: 170,21 g/mol Siedepunkt: 300…301 °C Melting Pt: 52…56 °C Dichte: 1.1171 g/cm³ (20 °C) Flash-Pt: 168 °C (334 °F) Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00004108 CAS-Nummer: 93-08-3 EINECS: 202-216-2 UN: 3077 ADR: 9,III |