Dansylchlorid
Lieferant: Molekula
Gefahr
Synonyms: 5-(Dimethylamino)naphthalinsulfonylchlorid5-(Dimethylamino)naphthalinsulfonsäurechlorid5-(Dimethylamino)naphthalin-1-sulfonylchlorid
MOLEM17042327EA 0 CHF
MOLEM17042327
Dansylchlorid
Dansylchlorid
Formel: C₁₂H₁₂ClNO₂S
MW: 269,75 g/mol
Melting Pt: 69…73 °C
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00003985
CAS-Nummer: 605-65-2
EINECS: 210-092-6
UN: 3261
ADR: 8,III
Merck Index: 13,02840