Dansylchlorid
Lieferant: Molekula
|
Gefahr
|
Synonyms:
5-(Dimethylamino)naphthalinsulfonylchlorid
, 5-(Dimethylamino)naphthalinsulfonsäurechlorid
, 5-(Dimethylamino)naphthalin-1-sulfonylchlorid
MOLE22561258-5GEA
0
CHF
MOLE22561258-5G
Dansylchlorid
Dansylchlorid
Formel:
C₁₂H₁₂ClNO₂S MW: 269,75 g/mol Melting Pt: 69…73 °C Lager Temperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD00003985 CAS-Nummer: 605-65-2 EINECS: 210-092-6 UN: 3261 ADR: 8,III Merck Index: 13,02840 |