N,N-Dimethyl-1-naphthylamin 99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyms: Dimethyl(1-naphthyl)amine, N,N-Dimethylnaphthalen-1-amine
204170250 204171000 204170050 204175000
ACRO204170250EA 129 CHF
ACRO204170250 ACRO204171000 ACRO204170050 ACRO204175000
N,N-Dimethyl-1-naphthylamin 99%
N,N-Dimethyl-1-naphthylamin
Formel: C₁₂H₁₃N
MW: 171.24 g/mol
Siedepunkt: 139…140 °C (13 mmHg)
Dichte: 1.04 g/cm³
Flash-Pt: 113 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003919
CAS-Nummer: 86-56-6
EINECS: 201-682-4
UN: 3082
ADR: 9 III
Merck Index: 12,03301
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear light yellow to brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.6210 to 1.6230 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %