1-Hydroxy-2-naphthoesäure 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
1-Hydroxy-naphthalene-2-carboxylic acid
149230050
149231000
ACRO149230050EA
23.2
CHF
ACRO149230050
ACRO149231000
1-Hydroxy-2-naphthoesäure 98%
1-Hydroxy-2-naphthoesäure
Formel:
C₁₁H₈O₃ MW: 188.18 g/mol Siedepunkt: 375 Melting Pt: 199…205 °C Flash-Pt: >150 °C |
MDL Number:
MFCD00003960 CAS-Nummer: 86-48-6 EINECS: 201-674-0 Merck Index: 13,04859 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Cream to beige to grey-brown Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 195 to 205 °C (Dec) |
Titration with NaOH | ≥97.5 % |
Specific optical rotation | -36.0° to -40.0° (20 °C, 589 nm) (c=1 in dioxane) |