Praseodymtrinitrat Pentahydrat 99.9% (bezogen auf die Metalle der seltenen Erden)
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyms: Praseodym(III)nitrat Pentahydrat
ACRO194590500EA 79.1 CHF
ACRO194590500
Praseodymtrinitrat Pentahydrat 99.9% (bezogen auf die Metalle der seltenen Erden)
Praseodymtrinitrat Pentahydrat
Formel: N₃O₉Pr·5H₂O
MW: 417 g/mol
Melting Pt: 69 °C
CAS-Nummer: 14483-17-1
EINECS: 233-796-5
UN: 1477
ADR: 5.1,II
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Green Crystalline powder
Total conc. of imp.as REO ≤0.1 %