Triphenylphosphin
Lieferant: ICN Biomedicals
Achtung
Synonyms: Phosphortriphenyl
ICNA0520998780EA 82.8 CHF
ICNA0520998780
Triphenylphosphin
Triphenylphosphin
Formel: C₁₈H₁₅P
MW: 262,29 g/mol
Siedepunkt: 377 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 79 °C
Dichte: 1,194 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: 180 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003043
CAS-Nummer: 603-35-0
EINECS: 210-036-0
Merck Index: 12,09873