Triphenylphosphinsulfid 99+%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
ACRO159030100EA 51.2 CHF
ACRO159030100
Triphenylphosphinsulfid 99+%
Triphenylphosphine sulphide
Formel: C₁₈H₁₅PS
MW: 294,36 g/mol
Melting Pt: 162…164 °C
MDL Number: MFCD00004917
CAS-Nummer: 3878-45-3
EINECS: 223-407-7
ADR: 6.1,III
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White Crystalline solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 162 to 164 °C
GC ≥99.0 %