Triphenylphosphinoxid 99%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
ACRO140430250EA 31.9 CHF
ACRO140430250 ACRO140435000 ACRO140431000
Triphenylphosphinoxid 99%
Triphenylphosphine oxide
Formel: C₁₈H₁₅OP
MW: 278,29 g/mol
Siedepunkt: ∼360 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 154…158 °C
Flash-Pt: 180 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00002080
CAS-Nummer: 791-28-6
EINECS: 212-338-8
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to pink-brown Crystalline powder or flakes
Infrared spectrum Conforms
Melting point 154 to 158 °C
HPLC ≥98.5 %