Butylferrocen ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
A16719.18EA 456 CHF
A16719.18 A16719.09
Butylferrocen ≥98%
Butylferrocen
Formel: C₁₄H₉Fe
MW: 233,07 g/mol
Flash-Pt: >110 °C (230 °F)
MDL Number: MFCD00001435
CAS-Nummer: 31904-29-7
EINECS: 250-862-9