Acetylferrocen ≥97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyms: 1-Acetylferrocene, Ferrocenyl methyl ketone
A13078.06 A13078.14 A13078.22
A13078.06EA 95.7 CHF
A13078.06 A13078.14 A13078.22
Acetylferrocen ≥97%
Acetylferrocen
Purity: 97% CAS No.: 1271-55-2 Molecular Formula: C12H12FeO Formula Weight: 228.07 Melting Point: 79-86° Boiling Point: 160-163°/4mm UN No.: 3467 MDL No.: MFCD00001432
Formel: C₁₂H₁₂FeO
MW: 228.07 g/mol
Siedepunkt: 160…163 °C (4 mmHg)
Melting Pt: 79…86 °C
Dichte: 1 g/cm³ (20 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00001432
CAS-Nummer: 1271-55-2
EINECS: 215-043-2
UN: 3467
ADR: 6.1 II