Tetramethylammoniumchlorid
Lieferant: LATOXAN
|
Gefahr
|
L9078-100
L9078-500
LATOL9078-100EA
0
CHF
LATOL9078-100
LATOL9078-500
Tetramethylammoniumchlorid
Tetramethylammoniumchlorid
Formel:
(CH₃)₄NCl Melting Pt: > 300 °C Dichte: 1.169 g/cm³ (20 °C) Flash-Pt: >100 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00011628 CAS-Nummer: 75-57-0 EINECS: 200-880-8 UN: 2811 ADR: 6.1,III |