Tetraethylammoniumchlorid
Lieferant: LATOXAN
Synonyms:
Tetrylammonium chloride
L9073-25
L9073-5
LATOL9073-25EA
0
CHF
LATOL9073-25
LATOL9073-5
Tetraethylammoniumchlorid
Tetraethylammoniumchlorid
Formel:
C₈H₂₀ClN Melting Pt: 285 °C Dichte: 1.08 g/cm³ (20 °C) |
MDL Number:
MFCD00011828 CAS-Nummer: 56-34-8 EINECS: 200-267-5 Merck Index: 12,09341 |