Dodecyltrimethylammoniumbromid 99%, rein
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
409311000 409310250 409315000
ACRO409311000EA 471 CHF
ACRO409311000 ACRO409310250 ACRO409315000
Dodecyltrimethylammoniumbromid 99%, rein
Dodecyltrimethylammonium bromide
Formel: C₁₅H₃₄BrN
Melting Pt: 246 °C (Zersetzung)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011767
CAS-Nummer: 1119-94-4
EINECS: 214-290-3
UN: 3077
ADR: 9,III
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to light yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Titration Argentometric ≥98.5 %
Solubility (10 % in water) Clear to slightly hazy
Color of solution ≤100 APHA (10% aq. soln.)