1,4-Bis(diphenylphosphino)butan
Lieferant: Molekula
Synonyms:
Butan-1,3-diylbis(diphenylphosphin)
, Butylenbis(diphenylphosphin)
, Bis(1,2-diphenylphosphino)butan
MOLEM82971615EA
0
CHF
MOLEM82971615
1,4-Bis(diphenylphosphino)butan
1,4-Bis(diphenylphosphino)butan
Formel:
C₂₈H₂₈P₂ MW: 426,48 g/mol Melting Pt: 195 °C Dichte: 1,23 g/cm³ (20 °C) |
MDL Number:
MFCD00003051 CAS-Nummer: 7688-25-7 EINECS: 231-698-7 |