1,4-Bis(diphenylphosphino)butan ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyms: Butan-1,3-diylbis(diphenylphosphin)Butylenbis(diphenylphosphin)Bis(1,2-diphenylphosphino)butan
B21122.06EA 149 CHF
B21122.06 B21122.36 B21122.14 B21122.03
1,4-Bis(diphenylphosphino)butan ≥98%
1,4-Bis(diphenylphosphino)butan
Formel: C₂₈H₂₈P₂
MW: 426,48 g/mol
Melting Pt: 132…136 °C
Dichte: 1,23 g/cm³ (20 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003051
CAS-Nummer: 7688-25-7
EINECS: 231-698-7