Sand, TECHNICAL, industriell, gewaschen
Lieferant: VWR Chemicals
Synonyms:
Silicium dioxide, Silicium (IV) oxide, Silicon dioxide
27461.298EA
47.9
CHF
27461.298
27461.360
27461.460
Sand, TECHNICAL, industriell, gewaschen
Sand
Formel:
SiO₂ Siedepunkt: 2230 °C (1013 hPa) Melting Pt: 1710 °C Dichte: 2.66 g/cm³ (20 °C) Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD02100519 CAS-Nummer: 14808-60-7 EINECS: 238-878-4 |
Spezifikation Testergebnisse
Solubility in acid | Max. 1 % |