Seesand, reinst, Supelco®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
1.07711.1000 1.07711.5000 1.07711.9025
1.07711.1000EA 156 CHF
1.07711.1000 1.07711.5000 1.07711.9025
Seesand, reinst, Supelco®
Seesand
Formel: SiO₂
Siedepunkt: 2230 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 1710 °C
Dichte: 2.66 g/cm³ (20 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
CAS-Nummer: 14808-60-7
EINECS: 231-545-4
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Substances soluble in hydrochloric acid ≤ 0.5 %
Chloride (Cl) ≤ 0.01 %
Loss on ignition (900 °C) ≤ 0.5 %
Particle size (0.1 - 0.315 mm) ≥ 90 %