Aluminiumsulfat Hydrat
Lieferant: Roth Carl
Gefahr
Synonyms: Aluminum(III) sulphate xhydrate
3731.1 3731.2
ROTH3731.1EA 25.1 CHF
ROTH3731.1 ROTH3731.2
Aluminiumsulfat Hydrat
Aluminiumsulfat Hydrat
Formel: Al₂(SO₄)₃·xH₂O
MW: 366.21 g/mol
MDL Number: MFCD00149136
CAS-Nummer: 17927-65-0
EINECS: 233-135-0