Aluminiumsulfat Octadecahydrat, TECHNICAL
Lieferant: VWR Chemicals
Gefahr
21068.290EA 0 CHF
21068.290
Aluminiumsulfat Octadecahydrat, TECHNICAL
Aluminiumsulfat Octadecahydrat
Formel: Al₂(SO₄)₃·18H₂O
MW: 666,43 g/mol
Melting Pt: 86 °C
Dichte: 1,69 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00149136
CAS-Nummer: 7784-31-8
EINECS: 233-135-0
https://ch.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/09/26/18570926.jpg