Bornitrid ≥99,5% (Metall-Basis), Stäbe schwach bindend, Länge 203mm, Ø 9.5mm
Lieferant: Thermo Scientific
45575.KGEA 656 CHF
45575.KG
Bornitrid ≥99,5% (Metall-Basis), Stäbe schwach bindend, Länge 203mm, Ø 9.5mm
Boron nitride
Formel: BN
MW: 24,82 g/mol
Melting Pt: 2527 °C
Dichte: 2,15 g/cm³ (20 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011317
CAS-Nummer: 10043-11-5
EINECS: 233-136-6
Merck Index: 14,1346