Strontiumtitanat Substrat 10x10x1 mm, einseitig poliert 100 orientation
Lieferant: Thermo Scientific
38507.KTEA 481 CHF
38507.KT
Strontiumtitanat Substrat 10x10x1 mm, einseitig poliert 100 orientation
Strontiumtitanat
Formel: O₃SrTi
MW: 183,5 g/mol
Melting Pt: 2080 °C
Dichte: 5,11 g/cm³ (20 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00049554
CAS-Nummer: 12060-59-2
EINECS: 235-044-1