Bariumtitanat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
Synonyms: Barium titanate, Barium tantalum oxide, Barium titanate (IV), Barium titanium oxide
M-Clarity™ quality level = MQ200
1.12048.0250 1.12048.0050
1.12048.0250EA 92.5 CHF
1.12048.0250 1.12048.0050
Bariumtitanat, Sigma-Aldrich®
Bariumtitanat
Formel: BaO₃Ti
Melting Pt: 1625 °C
Dichte: 5.67 g/cm³ (20 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003447
CAS-Nummer: 12047-27-7
EINECS: 234-975-0
UN: 1564
ADR: 6.1,III
Merck Index: 12,01029
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Solubility (20 °C) insoluble
Melting Point 1625 °C
Molar Mass 233.2 g/mol
Bulk Density 1400 kg/m3
Density 6.08 g/cm3 (20 °C)
pH 9.6 (20 g/l, H2O, 25 °C) (slurry)