Magnesiumoxid, rechteckige Schale, Länge 100mm, Breite 25mm, Höhe 12.7mm
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyms: gebrannte Magnesia
45634.KSEA 288 CHF
45634.KS
Magnesiumoxid, rechteckige Schale, Länge 100mm, Breite 25mm, Höhe 12.7mm
Magnesiumoxid
Formel: MgO
MW: 40,3 g/mol
Siedepunkt: 3600 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 2800 °C
Dichte: 3,58 g/cm³ (25 °C)
MDL Number: MFCD00011109
CAS-Nummer: 1309-48-4
EINECS: 215-171-9
Merck Index: 13,05700