Strontiumperchlorat Trihydrat ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
45577.09 45577.22 45577.36
45577.09EA 49.6 CHF
45577.09 45577.22 45577.36
Strontiumperchlorat Trihydrat ≥98%
Strontiumperchlorat Trihydrat
Purity: 98% CAS No.: 15650-09-6 Molecular Formula: Cl2O8Sr.3H2O Formula Weight: 340.54 (286.52anhy) Physical Form: Crystalline Sensitivity: Hygroscopic UN No.: 1508 MDL No.: MFCD09039117
Formel: Cl₂O₈Sr·3H₂O
MW: 340,57 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD09039117
CAS-Nummer: 15650-09-6
EINECS: 236-614-2
UN: 1508
ADR: 5.1,II