Calciumhypochlorit
Lieferant: Roth Carl
Gefahr
5164.2 5164.1
ROTH5164.2EA 107.9 CHF
ROTH5164.2 ROTH5164.1
Calciumhypochlorit
Calcium hypochlorite
Formel: CaCl₂O₂
MW: 142.98 g/mol
Melting Pt: ∼100 °C
Dichte: 2.35 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00010900
CAS-Nummer: 7778-54-3
EINECS: 231-908-7
Merck Index: 13,02111