Calciumhypochlorit zS, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
MQ200
8.41799.0100 8.41799.0500 8.41799.9999
8.41799.0100EA 35.1 CHF
8.41799.0100 8.41799.0500 8.41799.9999
Calciumhypochlorit zS, Sigma-Aldrich®
Calcium hypochlorite
Formel: CaCl₂O₂
MW: 142.98 g/mol
Melting Pt: ∼100 °C
Dichte: 2.35 g/cm³ (20 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00010900
CAS-Nummer: 7778-54-3
EINECS: 231-908-7
UN: 1748
ADR: 5.1 II
Merck Index: 13,02111
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Assay (iodometric) 67.0 - 75.0 %
Identity passes test
Molar Mass 142.98 g/mol
Density 2.35 g/cm3 (20 °C)
Hazard Class 5.1
Hazard Class Description Oxidizer