Kaliummetavanadat ≥99,9% (Metall-Basis)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
39501.14 39501.22
39501.14EA 156 CHF
39501.14 39501.22
Kaliummetavanadat ≥99,9% (Metall-Basis)
Potassium metavanadate
Purity: 99.9% CAS No.: 13769-43-2 Molecular Formula: KVO3 Formula Weight: 138.04 Physical Form: -200 Mesh Powder Odour: Odourless UN No.: 2864 MDL No.: MFCD00050038
Formel: KO₃V
Melting Pt: 520 °C
Dichte: 2.84 g/cm³ (25 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00050038
CAS-Nummer: 13769-43-2
EINECS: 237-388-8
UN: 2864
ADR: 6.1,II