Kaliumpyroantimonat ≥99,0%, Kristalle, EMSURE® zur Analyse, Supelco®
Lieferant: Merck
|
Achtung
|
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ300
1.05110.0100EA
119
CHF
1.05110.0100
Kaliumpyroantimonat ≥99,0%, Kristalle, EMSURE® zur Analyse, Supelco®
Kaliumpyroantimonat
Formel:
KSbO₃·3H₂O MW: 262,9 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00011415 CAS-Nummer: 12208-13-8 EINECS: 235-387-7 UN: 1549 ADR: 6.1,III |
Spezifikation Testergebnisse
Identity | passes test |
Assay (iodometric, calculated on calcined substance) | ≥ 99.0 % |
Free alkali (as KOH) | ≤ 0.1 % |
Na (Sodium) | ≤ 0.2 % |