Kaliumsulfid (K2Sx)

Lieferant: Roth Carl
Gefahr

Synonyms: KaliumpolysulfidSchwefelleber

ROTH8010.1EA 149.5 CHF
ROTH8010.1
Kaliumsulfid (K2Sx)
Kaliumsulfid (K2Sx)
Formel: K₂(S)n
MW: 110,26 g/mol
Melting Pt: 471 °C
Dichte: 1,65 g/cm³ (20 °C)
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00148074
CAS-Nummer: 37199-66-9
EINECS: 253-390-1
UN: 1382
ADR: 4.2,II

Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR