Kaliumsulfid (K2Sx), EMSURE® analysis_for, Supelco®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyms: Potassium polysulphide, Liver of sulphur, Sulphurated potash
MQ300
1.05134.0250 1.05134.1000
1.05134.0250EA 141 CHF
1.05134.0250 1.05134.1000
Kaliumsulfid (K2Sx), EMSURE® analysis_for, Supelco®
Kaliumsulfid (K2Sx)
Formel: K₂(S)n
MW: 110.26 g/mol
Melting Pt: 471
Dichte: 1.65 g/cm³ (20 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00148074
CAS-Nummer: 37199-66-9
EINECS: 253-390-1
UN: 3262
ADR: 8 II
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Solubility 500 g/l (20 °C)
Melting Point 200 - 250 °C
Bulk Density 1000 - 1200 kg/m3
Density 1.65 g/cm3 (20 °C)
pH 13 (10 g/l, H2O, 20 °C)
Hazard Class 8
Hazard Class Description Corrosive Material