Natriumhexametaphosphat 66.5% P2O5 min., tech.
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyms: SodiumhexametaphosphateSodium metaphosphateSHMP
14706.A1EA 174 CHF
14706.A1 14706.A7
Natriumhexametaphosphat 66.5% P2O5 min., tech.
Sodium hexametaphosphate
Formel: Na₆P₆O₁₈
MW: 611,77 g/mol
Siedepunkt: 1500 °C
Melting Pt: 628 °C
Dichte: 1,25 g/cm³ (20 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00136045
CAS-Nummer: 10124-56-8
EINECS: 233-343-1