Kaliumhydrogencarbonat
Lieferant: Roth Carl
X887.1 X887.2 X887.3
ROTHX887.1EA 24.6 CHF
ROTHX887.1 ROTHX887.2 ROTHX887.3
Kaliumhydrogencarbonat
Kaliumhydrogencarbonat
Formel: KHCO₃
Melting Pt: 292 °C
Dichte: 2.17 g/cm³ (20 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011402
CAS-Nummer: 298-14-6
EINECS: 206-059-0
Merck Index: 13,07691