Kaliumhydrogencarbonat
Lieferant: Roth Carl
Synonyms: Potassium bicarbonate
P748.1 P748.2
ROTHP748.1EA 45.5 CHF
ROTHP748.1 ROTHP748.2
Kaliumhydrogencarbonat
Kaliumhydrogencarbonat
Formel: KHCO₃
Melting Pt: 292 °C
Dichte: 2.17 g/cm³ (20 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011402
CAS-Nummer: 298-14-6
EINECS: 206-059-0
Merck Index: 13,07691