Industriehandschuhe, HyFlex® 11-135
Lieferant: Ansell
11-135/10 11-135/6 11-135/7 11-135/8 11-135/9
ANSE11-135/10EA 71.8 CHF
ANSE11-135/10 ANSE11-135/6 ANSE11-135/7 ANSE11-135/8 ANSE11-135/9
Industriehandschuhe, HyFlex® 11-135
Handschuhe
Handschuh mit ausgezeichnetem Komfort und Fingerfertigkeit. In einem Endlos-Nahtlos-Verfahren aus hochfestem Polyamid-Endlosfaden gestrickt.
  • Antistatische Eigenschaften des Handschuhs schützen den Träger vor elektrostatischer Entladung
  • Feine und dehnbare Nähte für ausgezeichneten Komfort
  • Dehnbare PU-Beschichtung
  • Ausgezeichneter Tragekomfort und Fingerbeweglichkeit
  • Fusselarm
Empfohlene Industrien Automobil, Elektronik, Maschinen und Geräte, Biowissenschaften
Zertifizierungen: EN 388:2016 (113XA); Kat. II
Verpackung: 12 Paar pro Beutel.