Industriehandschuhe, AlphaTec® 87-118
Lieferant: Ansell
87-118/9.5 87-118/8.5 87-118/10.5 87-118/6.5 87-118/7.5
ANSE87-118/9.5EA 56.9 CHF
ANSE87-118/9.5 ANSE87-118/8.5 ANSE87-118/10.5 ANSE87-118/6.5 ANSE87-118/7.5
Industriehandschuhe, AlphaTec® 87-118
Handschuhe
Dickerer Latexhandschuh aus Naturkautschuk für zusätzlichen Schutz bei schweren Anwendungen.
  • Hohe Beständigkeit gegen wasserbasierte Chemikalien
  • Futter 100% Baumwollflock
  • Rautenförmiges Griffmuster
  • Rollbündchen verbessern die Reißfestigkeit und verhindern, dass Tropfen die Arme des Trägers erreichen
  • Geeignet für viele industrielle Anwendungen
Empfohlene Anwendungen: Be- und Entladen von Prozessgeräten, Laden von Rohmaterial, Umfüllen von Flüssigkeiten und Feststoffen zwischen Behältern und Tanks und Prozessgeräten, Montage und Demontage von Geräten, Unterstützung & Wartung von Produktionslinien.
Zertifizierungen: EN ISO 374-1:2016 Typ A (AKLNPT), EN ISO 374-5 VIRUS, EN 388:2016 (3121A); Kat. III