Industriehandschuhe, Edge® 48-126
Lieferant: ANSELL HEALTH CARE
48-126/11 48-126/9 48-126/6 48-126/8 48-126/7 48-126/10
ANSE48-126/11EA 25.1 CHF
ANSE48-126/11 ANSE48-126/9 ANSE48-126/6 ANSE48-126/8 ANSE48-126/7 ANSE48-126/10
Industriehandschuhe, Edge® 48-126
Handschuhe
Diese gestrickten Polyester-Innenhandschuhe mit PU-Tauchbeschichtung bieten ein gutes Maß an Abriebfestigkeit und Griff sowie hohe Fühlbarkeit in trockenen bis leicht öligen Umgebungen.
  • 15 Gauge, sehr bequemes und bewegungsfreundliches Polyesterfutter
  • Nahtloses Strickfutter mit elastischem Strickbund, getaucht in weiße Polyurethanbeschichtung
  • Gute Flexibilität und Fingerfertigkeit im Vergleich zu Baumwoll-Canvas oder dicken Baumwollhandschuhen
  • Dunkle Farbe verhindert Sichtbarkeit von Schmutz, Handschuh wird weniger schnell weggeworfen
Empfohlene Anwendungen: Montage kleiner Teile, allgemeine Handhabung, Verpackung, Qualitätsprüfung.
Zertifizierungen: EN 388:2016 (4121A); Kat. II
Verpackung: 12 Paar pro Beutel.