Industriehandschuhe, Edge® 48-125
Lieferant: Ansell
48-125/8 48-125/7 48-125/6 48-125/10 48-125/11 48-125/9
ANSE48-125/8EA 24.2 CHF
ANSE48-125/8 ANSE48-125/7 ANSE48-125/6 ANSE48-125/10 ANSE48-125/11 ANSE48-125/9
Industriehandschuhe, Edge® 48-125
Handschuhe
Diese gestrickten Polyester-Innenhandschuhe mit PU-Tauchbeschichtung bieten ein gutes Maß an Abriebfestigkeit und Griff sowie hohe Fühlbarkeit in trockenen bis leicht öligen Umgebungen.
  • 15 Gauge, sehr bequemes und bewegungsfreundliches Polyesterfutter
  • Nahtloses Strickfutter mit elastischem Strickbund, getaucht in weiße Polyurethanbeschichtung
  • Gute Flexibilität und Fingerfertigkeit im Vergleich zu Baumwoll-Canvas oder dicken Baumwollhandschuhen
  • Weiße Farbe ermöglicht schnellere Sichtbarkeit von Schmutz
Empfohlene Anwendungen: Montage kleiner Teile,More Product Information