meta-Phosphorsäure, lumps, AnalaR NORMAPUR® zA
Lieferant: VWR Chemicals
Gefahr
Synonyms: Metaphosphoric acid
20632.236EA 135 CHF
20632.236 20632.293
meta-Phosphorsäure, lumps, AnalaR NORMAPUR® zA
meta-Phosphoric acid
Mischung von meta-Phosphorsäure und Natriummetaphosphat (NaPO3: ca. 56 bis 60%)
Formel: (HPO₃)n
MW: 79.98 g/mol
Siedepunkt: 260
Melting Pt: 21
Dichte: 2.4 g/cm³ (20 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011351
CAS-Nummer: 37267-86-0
EINECS: 253-433-4
UN: 3260
ADR: 8 III
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Assay (calculated as HPO3) (39-45 %) Passes test
Assay (calculated as NaPO3) (55-61 %) Passes test
Heavy metals (as Pb) Max. 20 ppm
Substances reducing KMnO4 (as H3PO3) Max. 100 ppm
Cl (Chloride) Max. 20 ppm
SO4 (Sulphate) Max. 100 ppm
As (Arsenic) Max. 5 ppm
Ca (Calcium) Max. 100 ppm
Fe (Iron) Max. 10 ppm
Mn (Manganese) Max. 5 ppm