meta-Phosphorsäure ~100%, Klumpen (glasartig), Fluka™
Lieferant: Honeywell Chemicals
|
Gefahr
|
Synonyms:
Metaphosphoric acid
04103-10KG
04103-1KG
04103-250G
04103-10KGEA
3293.91
CHF
04103-10KG
04103-1KG
04103-250G
meta-Phosphorsäure ~100%, Klumpen (glasartig), Fluka™
meta-Phosphoric acid
Formel:
(HPO₃)n MW: 79,98 g/mol Siedepunkt: 600 °C (1.013 hPa) Melting Pt: 200 °C Dichte: 2.0 g/cm³ Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00011351 CAS-Nummer: 37267-86-0 EINECS: 253-433-4 UN: 3260 ADR: 8,II |
Spezifikation Testergebnisse
Assay of (HPO₃)n | 40 - 50 % |
Assay of (naPO₃)n | 50 - 60 % |
Arsenic (As) | Max. 0.0005 % |
Iron (Fe) | Max. 0.01 % |
Heavy metals (as Pb) | Max. 0.001 % |
Chloride (Cl) | Max. 0.002 % |