meta-Phosphorsäure, GPR RECTAPUR®
Lieferant: VWR Chemicals
Gefahr
Synonyms: Metaphosphorsäure
291904AEA 145 CHF
291904A 291903W
meta-Phosphorsäure, GPR RECTAPUR®
meta-Phosphoric acid
bestehend aus ca. 40 % HPO₃ und 60 % NaPO₃
Formel: (HPO₃)n
MW: 79,98 g/mol
Siedepunkt: 260 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 21 °C
Dichte: 2,4 g/cm³ (20 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011351
CAS-Nummer: 37267-86-0
EINECS: 253-433-4
UN: 3260
ADR: 8,III
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Prüfung auf Identität Entspricht
Cl (Chloride) Max. 50 ppm
SO4 (Sulphate) Max. 0.02 %
Fe (Iron) Max. 20 ppm
Pb (Lead) Max. 20 ppm