meta-Phosphorsäure, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Lieferant: Avantor
Gefahr
Synonyms: Metaphosphorsäure
0676.0500EA 876 CHF
0676.0500
meta-Phosphorsäure, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
meta-Phosphoric acid
Formel: (HPO₃)n
MW: 79,98 g/mol
Siedepunkt: 260 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 21 °C
Dichte: 2,4 g/cm³ (20 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011351
CAS-Nummer: 37267-86-0
EINECS: 253-433-4
UN: 3260
ADR: 8,III