meta-Phosphorsäure 39 - 43% stabilisiert
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyms: Metaphosphoric acid
Stabilization: Stabilisiert mit Natriummetaphosphat
B20932.22 B20932.36
B20932.22EA 78.8 CHF
B20932.22 B20932.36
meta-Phosphorsäure 39 - 43% stabilisiert
meta-Phosphoric acid
Purity: 39-43% bal. NaPO3 (Stabilizer) CAS No.: 37267-86-0 Molecular Formula: HPO3 Formula Weight: 79.98 Merck Reference: 14,7345 UN No.: 3260 MDL No.: MFCD00011351
Formel: (HPO₃)n
MW: 79.98 g/mol
Siedepunkt: 260
Melting Pt: 21
Dichte: 2.2
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011351
CAS-Nummer: 37267-86-0
EINECS: 253-433-4
UN: 3260
ADR: 8 III
Merck Index: 14,7345