meta-Phosphorsäure 33,5-36,5% stabilisiert ACS
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyms: Metaphosphoric acid
Stabilization: Stabilisiert mit Natriummetaphosphat
33267.09 33267.22 33267.36
33267.09EA 66.9 CHF
33267.09 33267.22 33267.36
meta-Phosphorsäure 33,5-36,5% stabilisiert ACS
meta-Phosphoric acid
CAS No.: 37267-86-0 Molecular Formula: HPO3 Formula Weight: 79.98 Physical Form: Crystalline Density: 2.2 Sensitivity: Hygroscopic Appearance: White Solubility: Decomposes in water. Soluble in alcohol Merck Reference: 14,7345 UN No.: 3260 MDL No.: MFCD00011351
Phosphorylating agent, dehydrating agent, dental cements, laboratory reagent
Formel: (HPO₃)n
MW: 79.98 g/mol
Siedepunkt: 260
Melting Pt: 21
Dichte: 2.2
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011351
CAS-Nummer: 37267-86-0
EINECS: 253-433-4
UN: 3260
ADR: 8 III
Merck Index: 14,7345