Phenothiazin
Lieferant: LGC Standards PROMOCHEM
|
Achtung
|
PROOMM0157.02EA
765
CHF
PROOMM0157.02
Phenothiazin
Phenothiazin
Formel:
C₁₂H₉NS MW: 199,28 g/mol Siedepunkt: 371 °C (1013 hPa) Melting Pt: 182…185 °C Dichte: 1,34 g/cm³ (20 °C) Flash-Pt: 202 °C |
MDL Number:
MFCD00005015 CAS-Nummer: 92-84-2 EINECS: 202-196-5 Merck Index: 12,07404 |