Phenothiazin
Lieferant: Molekula
Achtung
MOLEM85958812EA 0 CHF
MOLEM85958812
Phenothiazin
Phenothiazin
Formel: C₁₂H₉NS
MW: 199,28 g/mol
Siedepunkt: 371 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 182…185 °C
Dichte: 1,34 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: 202 °C
MDL Number: MFCD00005015
CAS-Nummer: 92-84-2
EINECS: 202-196-5
Merck Index: 12,07404