4-Aminoantipyrin
Lieferant: Molekula
Achtung
Synonyms: 4-Aminophenazon4-Amino-2,3-dimethyl-1-phenyl-3-pyrazolin-5-on
MOLE43057307-500GEA 0 CHF
MOLE43057307-500G
4-Aminoantipyrin
4-Aminoantipyrin
Formel: C₁₁H₁₃N₃O
MW: 203,24 g/mol
Melting Pt: 107…109 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003145
CAS-Nummer: 83-07-8
EINECS: 201-452-3
Merck Index: 13,00596