1-(4-Nitrophenyl)piperazin 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
L18700.14
L18700.06
L18700.22
L18700.14EA
172
CHF
L18700.14
L18700.06
L18700.22
1-(4-Nitrophenyl)piperazin 98%
1-(4-Nitrophenyl)piperazin
Purity: 98+%
CAS No.: 6269-89-2
Molecular Formula: C10H13N3O2
Formula Weight: 207.23
Melting Point: 129-133°
UN No.: 2811
MDL No.: MFCD00005961
Formel:
C₁₀H₁₃N₃O₂ Melting Pt: 129…133 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00005961 CAS-Nummer: 6269-89-2 EINECS: 228-443-7 UN: 2811 ADR: 6.1,III |